Fontos dokumentumok
1.25166
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
RoboColumn Eshmuno® CPS, volume 0.2 mL, prepacked column
Szinonimák:
RoboColumn Eshmuno® CPS, 0.2ml
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
termékcsalád
Eshmuno®
Forma
prepacked column
kiszerelés
pkg of 8 pieces
parameter
≤8 bar pressure
500 cm/hr max. flow rate
Oszlop belső átmérő × H
5 mm × 10 mm
térfogat
0.2 mL
mátrix aktív csoport
Polyvinyl Ether
átlagos részecskeméret
50 μm
kapacitás
~160 mL, resin binding capacity
alkalmazás(ok)
recombinant protein
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
8PC 5x10mm
Tulajdonságok és előnyök
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Jogi információk
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany