1.01816
Ammonium sulfate
EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
NF
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
leírás
EMPROVE® EXPERT ACS,NF
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
754-764 g/L
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1