Merck
1.37072
SAFC
Acetic acid
80%, EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51471602
grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
idegen aktivitás
Aflatoxin free
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Kiszerelés
1.37072.1000 // 1L // glass bottle
1.37072.9200 // 200L // PE-drum
1.37072.9950 // 950L // PE IBC
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1