Merck
4.80855
SAFC
Citric acid 50%
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
sűrűség
1.24 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
EMPROVE® EXPERT
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1