Fontos dokumentumok
1.01216
SAFC
Ammonium sulfate
extra pure
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-984-1
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
754-764 g/L
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
850 kg/m3
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Ammonium sulfate is used for large and laboratory scale protein purification and fractionation that can be applied to separate proteins by altering their solubility in the presence of a high salt concentration.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1