1.02160
Calcium sulfate dihydrate
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 516
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium sulfate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
oldhatóság
2 g/L
sűrűség
2.32 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1