1.06642
Sodium sulfate decahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium sulfate decahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
crystalline
solid
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
32.4 °C
sűrűség
1.464 g/cm3
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1