1.17257
Fermtech® Yeast Extract
For Biotechnology
Szinonimák:
Extract of Yeast, Yeast Extract
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
gyártó/kereskedő neve
Fermtech®
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.3
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
WGK
WGK 3