126609
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
BSA Fatty Acid-free is designed for use in serological testing, RIA, and hormone response studies. Suitable for use in Molecular Biology applications, such as Northern and Southern blots.
Szinonimák:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Free, Nuclease- and Protease-Free
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.02% fatty acids
≤3.0% Ash
≤5% moisture
szín
off-white to beige
oldhatóság
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤10 ppm
idegen aktivitás
endonuclease, none detected
protease ≤0.1 U/mg
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1