B4287
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Protease free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Protease free
- Suitable for blocking non-specific protein binding sites in hybridizations
- Heat shock fractionated
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.