Fontos dokumentumok
31390
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc spp.
Mr ~70,000
Szinonimák:
DEXTRAN 70
Méret kiválasztása
25 G
36 800,00 Ft
100 G
150 000,00 Ft
500 G
485 000,00 Ft
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
36 800,00 Ft
100 G
150 000,00 Ft
500 G
485 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
36 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
(Leuconostoc spp)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
Mr ~70,000
veszteség
≤7% loss on drying
szín
white
mp
483  °C ((901 °F ))
oldhatóság
water: 0.75 g/5mL, clear
Abszorpció
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dextran is an extracellular bacterial polymer of D-glucopyranose. It primarily consists of α-(1→6) linkage in the main chain and a variable amount of α-(1→2), α-(1→3), α-(1→4) branched linkages.
Alkalmazás
Dextran from Leuconostoc spp. has been used:
  • for the isolation of islets from pancreatic tissue by centrifugation
  • as a component of Earle′s bicarbonate buffer for placental perfusion
  • for the isolation of rat brain microvessels
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dextran is a, which is commercially used as a drug, particularly as a blood plasma volume expander. It is used as an adjuvant, emulsifier, carrier, and stabilizer in the food, pharmaceutical, and chemical industries. Sephadex, a cross-linked dextran is broadly used for the separation and purification of protein. In the food industry, dextran found its use as a thickener for jam and ice cream. It inhibits the crystallization of sugar, thereby enhancing moisture retention. This helps in maintaining the flavor and appearance of various food items.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Enhances immunoprecipitation sensitivity[1]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sin-Yu Yang et al.
Transplantation proceedings, 51(5), 1458-1462 (2019-06-04)
Subcutaneous pockets provide an extrahepatic transplant site for islet grafting to treat type 1 diabetes. However, a hypoxic environment may cause central necrosis to islets and lead to graft failure. Our previous studies focused on a pre-treated subcutaneous site with
M F Dumon et al.
Electrophoresis, 11(10), 846-851 (1990-10-01)
A modification of crossed immunoelectrophoresis for the analysis of plasma lipoproteins is described and is called polyacrylamide gel-crossed immunoelectrophoresis. The incorporation of albumin in the first-dimensional gel facilitates the transfer of the larger lipoproteins containing apolipoprotein B from the first-dimensional
Farwa Sarwat et al.
International journal of biological sciences, 4(6), 379-386 (2008-10-28)
On the basis of high enzyme activity a newly isolated strain of L. mesenteroides CMG713 was selected for dextran production. For maximum yield of dextran, effects of various parameters such as pH, temperature, sucrose concentration and incubation period were studied.
Reka Natarajan et al.
Scientific reports, 8(1), 10558-10558 (2018-07-14)
Cerebrovascular damage caused by either exposure to stress or the widely abused drug, methamphetamine (Meth) is known but stress and drug abuse frequently occur in tandem that may impact their individual cerebrovascular effects. This study examined their co-morbid cerebrovascular effects
Kai-Chiang Yang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2341-2355 (2018-05-20)
Transplantation of encapsulated porcine islets is proposed to treat type 1 diabetes. However, the envelopment of fibrous tissue and the infiltration of immune cells impair islet function and eventually cause implant failure. It is known that hemodialysis using an ethylene
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.