Merck
D6317
Sigma-Aldrich
DMeOB
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H16N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ~28 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Julie A O'Brien et al.
Molecular pharmacology, 64(3), 731-740 (2003-08-16)
We have identified a family of highly selective allosteric modulators of the group I metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5). This family of closely related analogs exerts a spectrum of effects, ranging from positive to negative allosteric modulation, and includes