126579
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Poor, Endotoxin-Free
Szinonimák:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Fatty Acid-Poor, Endotoxin-Free
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (Albumin, electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.2% fatty acids
≤2.0% Ash
≤5% moisture
≤50 EU/mg endotoxins
szín
pale green
oldhatóság
aqueous buffer: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
WGK
WGK 3