Fontos dokumentumok
B8894
Albumin, Acetylated from bovine serum
protease free, for molecular biology
Szinonimák:
Ac-BSA, Acetyl BSA, Acetylated BSA
About This Item
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
grade
for molecular biology
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
does not contain stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
20 mg/mL in H2O
technika/technikák
FISH: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
DNase free
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
NICKase free
Protease free
RNase free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Acetylation of bovine serum albumin particularly modifies lysine (Lys) residues with elevated frequency, with lesser degrees of modification of serine (Ser) and threonine (Thr) residues. MALDI-TOF mass spectrometry analysis of acetylated BSA has indicated an increased MW of about 3000, compared to native BSA (Ostatná, V. et al., J. Electroanalytical Chem., 821, 97-103 (2018)).. This acetylation process also derivatizes similar amino acid residues in any trace contaminating nucleases in the BSA, to inactivate that nuclease activity. This makes acetylated BSA useful in molecular biology applications where trace nuclease activity must be minimized.
Alkalmazás
- In cDNA library preparation (Hafner, M. et al., RNA, 17(9), 1697-1712 (2011))
- As a blocking agent with streptavidin beads used for capture of biotinylated RNA (Winz, M.-L. et al., Nat. Protocol., 12(1), 122-149 (2017))
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- DNase-free / Exonuclease-free
- Nickase-free / Endonuclease-free
- Protease-free
- RNase-free
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)