Fontos dokumentumok
1.08430
Supelco
Indicator buffer tablets
for measuring water hardness with the Titriplex®system
About This Item
UNSPSC kód:
12161703
NACRES:
NB.21
product name
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
titration: suitable
súly
≥0.20 g
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
for the determination of water hardness with Titriplex® solutions
Analízis megjegyzés
Weight (min): ≥ 0.20 g
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)