Fontos dokumentumok
420128
Sigma-Aldrich
JNK Inhibitor II
InSolution, ≥98%
Szinonimák:
InSolution JNK Inhibitor II
Méret kiválasztása
5 MG
42 590,00 Ft
42 590,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
42 590,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8N2O
Molekulatömeg:
220.23
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
42 590,00 Ft
Készletenrészletek
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
yellow-brown
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent, cell-permeable, selective, and reversible inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) (IC50 = 40 nM for JNK-1 and JNK-2 and 90 nM for JNK-3). The inhibition is competitive with respect to ATP. Exhibits over 300-fold greater selectivity for JNK as compared to ERK1 and p38-2 MAP kinases. Inhibits the phosphorylation of c-Jun and blocks the expression of IL-2, IFN-γ, TNF-α, and COX-2 in cells. Blocks IL-1-induced accumulation of phospho-Jun and induction of c-Jun transcription.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
JNK 1, JNK 2, JNK 3
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 40 nM for JNK-1 and JNK-2 and 90 nM for JNK-3
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 50 mM (5 mg/454 µl) solution of JNK Inhibitor II (Cat. No. 420119) in DMSO.
Feloldás
Following initial use, aliquot and refrigerate (4°C) for short-term storage or freeze (-20°C) for long-term storage.
Egyéb megjegyzések
Bennett, B.L., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 13681.
Han, Z., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 73.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Dokumentumtár megtekintése
Jia-Rong Fan et al.
iScience, 26(6), 106992-106992 (2023-06-28)
Nuclear deformation has been observed in some cancer cells for decades, but its underlying mechanism and biological significance remain elusive. To address these questions, we employed human lung cancer A549 cell line as a model in context with transforming growth