124033
Akt Inhibitor XVI, AT7867
Szinonimák:
Akt Inhibitor XVI, AT7867, p70S6K Inhibitor III, 4-(4-Chlorophenyl)-4-(4-(1H-pyrazol-4-yl)-phenyl)-piperidine, PKA Inhibitor XIV, S6K1 Inhibitor III, Chlorophenyl-pyrazolyl-phenyl-piperidine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Saxty, G., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 2293.
WGK
WGK 3