Fontos dokumentumok
123041
Sigma-Aldrich
AICA-Riboside, 5′-Phosphate
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Szinonimák:
AICA-Riboside, 5′-Phosphate, AICA-Ribotide, AICAr Monophosphate, ZMP, AMPK Signaling Activator IV
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15N4O8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white to light pink
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside (Cat. No. 123040) that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside (Cat. No. 123040) that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Activator of AMPK (AMP-activated protein kinase)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Only water soluble following extensive heating.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Fryer, L.G.D., et al. 2002. Biochem. J.363, 167.
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3