Fontos dokumentumok
G5172
GW4064
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(3’-carboxy-2-chlorostilben-4-yl)oxymethyl-5-isopropylisoxazole
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate its ability to protect the livers of mice from lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation and apoptosis
- to examine its capability to inhibit mucosal injury in ileum caused by lipopolysaccharide (LPS)
- to treat ileal explants
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3