Fontos dokumentumok
1.07210
Supelco
Hydrogen peroxide 30%
(Perhydrol) (stabilized for higher storage temp.) for analysis EMSURE ISO
Szinonimák:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. ISO
Minőségi szint
gőznyomás
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
koncentráció
≥30.0%
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-25.7 °C
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • A method for the extraction of microplastics from solid biowastes including biosolids, compost, and soil for analysis by µ-FTIR.: This research outlines a method using 30% hydrogen peroxide to extract microplastics from various environmental samples, showcasing its utility in environmental analytical chemistry (Ruffell H et al., 2024).
  • Uncovering microplastics contamination in canned seafood.: This study employs 30% hydrogen peroxide to digest organic matter in seafood samples, facilitating the identification of microplastics through chemical analysis techniques, reflecting its application in food safety and environmental sciences (Silva DM et al., 2024).
  • Ion exchange synthesis of copper-based hydroxyapatite for the catalytic degradation of phenol.: In this study, 30% hydrogen peroxide is used to oxidize phenol compounds in wastewater treatments, illustrating its effectiveness in industrial and environmental applications (Peng Y et al., 2023).
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PERHYDROL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.