Merck
1.08382
Millipore
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Szinonimák:
Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
0.0267 hPa ( 20 °C)
form
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
678 g/L
sűrűség
1.35 g/cm3 at 23 °C
térfogatsúly
840 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biological buffer substance
Tris is widely used as a biological buffer substance in the pH range of 7-9. For example it is used for the freezing of proteins. The grade conforms precisely with the Reag. Ph. Eur. requirements.
GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
Alkalmazás
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1