Fontos dokumentumok
1.15635
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
Terméknév
Ion exchanger Amberlyst® 15, suitable for ion chromatography
Forma
resin
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly acidic)
Mátrix
PS-DVB
mátrix aktív csoport
SCX
részecskeméret
355-1180 μm
elválasztástechnika
mixed mode
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Analízis megjegyzés
Description: beige to grey-brown spherules
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Particle size (0.355 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Jogi információk
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3