10322
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
previously Amberlite™ IR120 H
Szinonimák:
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
leírás
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
Forma
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
kiszerelés
bucket of 500 g
parameter
121 °C max. temp.
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid
részecskeméret
620-830 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.8 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?