Fontos dokumentumok
216399
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlyst® 15 hydrogen form, wet
Forma
beads
Minőségi szint
minőség
wet
parameter
120 °C max. temp.
nedvesség
≤1.6%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
<300 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
elválasztástechnika
cation exchange
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
It is a macro reticular polystyrene based ion exchange resin with strongly acidic sulfonic group. It serves as an excellent source of strong acid. It can also be used several times. Amberlyst 15 is a heat sensitive macro-porous sulfonic ion exchange acid resin which could be used as a catalyst.
Alkalmazás
Amberlite 15 may be used as column packing material for HPLC analysis. Amberlite 15 hydrogen form may be used in separation media for TLC, paper and LPL chromatography.
Strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis; suitable for non-aqueous catalysis.
Kémiai/fizikai ellenállás
Swelling (dry to solvent saturated, %):
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)