216380
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, dry
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amberlyst® 15 hydrogen form, dry
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
form
beads
minőség
dry
parameter
120 °C max. temp.
nedvesség
≤1.6%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
<300 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kémiai/fizikai ellenállás
hexane 10-15; toluene 10-15; ethylene dichloride 15-20; ethylene acetate 30-40; 95% ethylene alcohol 60-70; water 60-70.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.