Fontos dokumentumok
1.05221
Supelco
Dowex 50W-X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 60-170 mesh, strongly acidic, cationic
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Dowex 50W-X8, (strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Minőségi szint
form
resin
öngyulladási hőmérséklet
>500 °C
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
mátrix aktív csoport
SCX
részecskeméret
90-250 μm
kapacitás
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
sűrűség
0.800 g/cm3 at 20 °C
elválasztástechnika
cation exchange
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Description: light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity: ≥ 1.7 mol/l
Jogi információk
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3