Fontos dokumentumok
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Szinonimák:
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Minőségi szint
form
resin
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
mátrix aktív csoport
SCX
részecskeméret
300-1100 μm
térfogatsúly
850 kg/m3
elválasztástechnika
cation exchange
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3