Fontos dokumentumok
06433
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
gőzsűrűség
<1 (vs air)
leírás
strongly basic
Forma
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
45-51%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~45% loss on drying, 110 °C
Mátrix
styrene/divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
részecskeméret
20-25 mesh
600-750 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.25 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Amberlite IRA-410 chloride form may be used as a column material for the purification of crude lipase obtained from Bacillus circulans and extra-cellular lipase from Bacillus licheniformis MTCC 6824 by anion-exchange chromatography. It may also be used as an ion exchange resin for the recovery of amylases from maize malt by using expanded bed chromatography.
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning, removing iodine ions, neutralization of solutions, capturing xanthan and xanthene dyes, etc.; better regeneration efficiency than type I base resin.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of eicosapentaenoic acid concentrates from sardine oil by Bacillus circulans lipase.
Chakraborty K, et al.
Food Chemistry, 120(2), 433-442 (2010)
An extra-cellular alkaline metallolipase from Bacillus licheniformisMTCC 6824: purification and biochemical characterization.
Chakraborty Kajal and Raj RP
Food Chemistry, 109(4), 727-736 (2008)
Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded bed chromatography.
Biazus JPM, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41(8), 1786-1791 (2006)