Fontos dokumentumok
1.04765
Supelco
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Szinonimák:
polymeric adsorbent
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
Terméknév
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
resin
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Mátrix
PS-DVB
mátrix aktív csoport
SCX
részecskeméret
300-1100 μm
térfogatsúly
850 kg/m3
elválasztástechnika
cation exchange
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Appearance: yellow brown, transparent spherules
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3