Fontos dokumentumok
41349
Supelco
Amberlite FPC23 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-40 mesh, strongly acidic
Szinonimák:
Amberlite FPC23 H
Méret kiválasztása
1 KG
139 000,00 Ft
139 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
139 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
SB.52
139 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Amberlite FPC23, hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
Minőségi szint
Forma
beads
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
800 m2/g
veszteség
40-55% loss on drying
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
16-40 mesh
pórusméret
200 Å mean pore size
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amberlite FPC23 is proton ion-exchanger resin.[1] Amberlite FPC23 H, macroreticular strongly acidic cation exchange resin for deashing of corn syrups and the softening of beet sugar syrups.
Alkalmazás
Amberlite FPC23 was used to obtain protonated nanostructured aluminosilicate through ion-exchange columns.[1]
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pavel Gershkovich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(7), 2390-2400 (2008-12-19)
The aim of this work was to assess the ability of aqueous suspensions of surface-modified nanostructured aluminosilicate (NSAS) compounds to reduce the intestinal absorption of cholesterol in a rat model. The rats were divided into 10 treatment groups which included