Merck
1.13364
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
THF deuterated, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
Méret kiválasztása
1 ML
33 400,00 Ft
10 X 0.75 ML
191 800,00 Ft
10 ML
233 100,00 Ft
33 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
33 400,00 Ft
10 X 0.75 ML
191 800,00 Ft
10 ML
233 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.16
Beilstein:
111854
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
216-898-4
NACRES:
NA.22
33 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
215 °C
hatékonyság
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.050% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -17.5 °C
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Alkalmazás
  • Experimental and Theoretical Study of CO2 Insertion into Ruthenium Hydride Complexes.: This research provides insights into the mechanistic pathways for CO2 reactivity with ruthenium hydride complexes, potentially relevant for catalytic applications including transformations involving Tetrahydrofuran-d₈ (Ramakrishnan et al., 2016).
  • Syntheses, structures, and NMR chemical shifts of a family of trimethyltin alkoxide, amide, halide and cyclopentadienyl compounds.: Details the synthesis and structural characterization of trimethyltin compounds, useful for understanding the coordination chemistry that may involve Tetrahydrofuran-d₈ as a solvent or structural analogue (Lichtscheidl et al., 2015).
  • NMR studies of coupled low- and high-barrier hydrogen bonds in pyridoxal-5′-phosphate model systems in polar solution.: Discusses the application of NMR spectroscopy in studying hydrogen bonding interactions, where Tetrahydrofuran-d₈ could be utilized as a deuterated solvent for enhanced spectral clarity (Sharif et al., 2007).
  • Stable hydrocarbon diradical, an analogue of trimethylenemethane.: Investigates stable hydrocarbon diradicals, where Tetrahydrofuran-d₈ may be used as part of the experimental setup to stabilize reactive intermediates or as a solvent to study radical stability (Rajca et al., 2005).
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.50 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.050 %
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup