Fontos dokumentumok
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Szinonimák:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CCl3D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
212-742-4
NACRES:
NA.22
technika/technikák:
NMR: suitable
bp:
60 °C/1013 hPa
gőznyomás:
211 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
211 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
NMR: suitable
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
sűrűség
1.50 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)