570672
Dimethyl sulfoxide-d6
anhydrous, 99.9 atom % D
Szinonimák:
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Teszt
≥99.00%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
robbanási határérték
42 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
<50 ppm water
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
sűrűség
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?