Fontos dokumentumok
T1573
Thrombin Receptor Activator Peptide 6
>95% (HPLC)
Szinonimák:
TRAP-6
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
lyophilized
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
0.1% TFA: soluble
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H56N10O9/c1-18(2)13-23(30(49)40-22(11-8-12-39-34(37)38)29(48)44-26(33(52)53)16-27(36)46)42-31(50)24(14-19(3)4)43-32(51)25(41-28(47)21(35)17-45)15-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,18-19,21-26,45H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,46)(H,40,49)(H,41,47)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,48)(H,52,53)(H4,37,38,39)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAGOWCONESKMDW-FRSCJGFNSA-N
Géninformáció
human ... F2R(2149)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)