69671
Thrombin, Restriction Grade
Szinonimák:
Thrombin, Restriction Grade
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
protein extraction: suitable
alkalmasság
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Komponensek
•1 ml10X Thrombin Cleavage Buffer
•2 ml1X Thrombin Dilution/Storage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Figyelmeztetés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.