Fontos dokumentumok
1.09351
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Szinonimák:
KOH Methanol Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352305
NACRES:
NA.21
Terméknév
Potassium hydroxide solution in methanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
Minőségi szint
termékcsalád
Titripur®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °C (Methanol)
minőség
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
robbanási határérték
5.5-44 % (v/v) Methanol)
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
0.5 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 7 °C
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Tulajdonságok és előnyök
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analízis megjegyzés
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.4975 - 0.5025 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.0015 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Jogi információk
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)