Fontos dokumentumok
S9256
Sulfanilic acid azochromotrop
≥80% purity, powder
Szinonimák:
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalene disulfonic acid trisodium salt, 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt, SPADNS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sulfanilic acid azochromotrop, ≥80%
Minőségi szint
Teszt
≥80%
form
powder
összetétel
Carbon: 26.0-35.0%
Nitrogen: 3.6-5.9%
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark red
oldhatóság
water: 10 mg/mL
λmax
505-510 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEHGQXKBQBMQEK-GLCFPVLVSA-K
WGK
WGK 3