Merck
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Szinonimák:
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
Minőségi szint
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Geduran Si 60 for column chromatography (0.040-0.063 mm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Loss on drying (150 °C): ≤ 12.0 %
Particle Size (d10): 25 - 45 µm
Particle Size (d50): 50 - 70 µm
Particle Size (d90): 90 - 115 µm
The spezific surface area and the pore volume are related to the raw material
Jogi információk
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg