1.07736
Silica gel 60 H
for thin-layer chromatography
Szinonimák:
Silica gel
About This Item
Javasolt termékek
material
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Jellemzők
binder: no
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 25 kg
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
részecskeméret
5-40 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
térfogatsúly
200‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Exploring the versatility of sulfur-containing heterocyclic metal complexes: Application in medical and prospects of visible-light-driven photocatalysis: Investigates the medical and environmental applications of sulfur-containing metal complexes, showing potential in light-driven processes and therapeutic areas (Daisylet et al., 2024).
- PAHs removal by soil washing with thiacalix[4]arene tetrasulfonate: Describes the use of sulfur-based compounds in environmental cleanup processes, particularly for the removal of persistent organic pollutants in soil (Xing et al., 2024).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: passes test
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addition.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg