Fontos dokumentumok
1.10832
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Szinonimák:
Silica, Amorphous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
EC index szám:
231-545-4
Minőségi szint
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
térfogatsúly
200‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.063 - 0.200 mm
Jogi információk
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg