Merck
158941-M
Sigma-Aldrich
Pentane
reagent grade, 98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
reagent grade
Teszt:
98%
bp:
35-36 °C (lit.)
gőznyomás:
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
grade
reagent grade
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
gőznyomás
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
~8.3 %
törésmutató
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentane (n-pentane) undergoes hydroisomerization in the presence of a nanocrystalline beta (BEA) zeolite. It isomerizes to iso-pentane in the presence of ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5) zeolite catalysts under hydrogen and nitrogen atmosphere. Platinum catalysts when supported on sulfated zirconia-based solid superacids, promotes chemisorption and effective combustion of pentane.
Alkalmazás
Pentane may be used for the fabrication of planar lipid bilayers on the films of amorphous PTFE (PTFE) by the “painting technique”.
Pentane may be used in the preparation of n-hexanal via photo-catalyzed carbonylation of the terminal methyl group in the presence of a rhodium catalyst.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-49.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael Mayer et al.
Biophysical journal, 85(4), 2684-2695 (2003-09-26)
We present a straightforward, accessible method for the fabrication of micropores with diameters from 2 to 800 micro m in films of amorphous Teflon (Teflon AF). Pores with diameters </=40 micro m made it possible to record ion fluxes through