Fontos dokumentumok
1.07174
SAFC
Paraffin
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12181503
EC index szám:
232-455-8
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.0001 hPa ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>300 °C
Kinematikai viszkozitás
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >180 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Paraffin highly liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F
Lobbanási pont (C)
135 °C