Fontos dokumentumok
1.07160
Supelco
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12181503
EC index szám:
232-455-8
NACRES:
NB.51
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
dinamikai viszkozitás
100-230 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 200 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
455.0 °F
Lobbanási pont (C)
235 °C