Fontos dokumentumok
1.06687
Supelco
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
SE.11
Minőségi szint
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
250 g/L
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2