Fontos dokumentumok
1.06597
Supelco
Sodium metaperiodate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium metaperiodate, Sodium periodate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
INaO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-197-6
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
99.8-100.3% dry basis
form
crystals
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
270 °C (decomposes)
sűrűség
3.87 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
2900 kg/m3
anion nyomok
other halogens (as Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Mn: ≤0.0001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Use of a thermal lens microscope in integrated catecholamine determination on a microchip.: Sodium metaperiodate was used in this study for the determination of catecholamines using a microchip, showcasing its application in advanced analytical techniques (Sorouraddin et al., 2001).
  • Ultrastructural staining with sodium metaperiodate and sodium borohydride.: This research employs sodium metaperiodate for ultrastructural staining, enhancing visualization techniques in histochemistry (Lobo et al., 2002).
  • Dextran functionalized surfaces via reductive amination: morphology, wetting, and adhesion.: Sodium metaperiodate was used to functionalize dextran surfaces, improving the properties of biomaterials for various applications (Miksa et al., 2006).
  • Assay of labile estrogen o-quinones, potent carcinogenic molecular species, by high performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry with phenazine derivatization.: This study utilized sodium metaperiodate in the assay of labile estrogen o-quinones, advancing analytical chemistry techniques for detecting carcinogenic compounds (Yamashita et al., 2010).
  • One-step immobilization of antibodies for α-1-fetoprotein immunosensor based on dialdehyde cellulose/ionic liquid composite.: Sodium metaperiodate was key in the one-step immobilization of antibodies on a dialdehyde cellulose/ionic liquid composite, advancing immunosensor technology for detecting α-1-fetoprotein (Shen et al., 2015).
Kapcsolódás
Replaces: SX0695-5; SX0695-5
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Assay (out of dried substance): 99.8 - 100.3 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
other halogens (as Cl): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3