Fontos dokumentumok
1.06596
Supelco
Sodium periodate
extra pure
Szinonimák:
Sodium (meta)periodate
About This Item
Lineáris képlet:
NaIO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Célzott szervek
thymus gland
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3