Fontos dokumentumok
769517
Sodium (meta)periodate
≥99%
Szinonimák:
Sodium periodate
Teszt
≥99%
99.0-101.0% (RT)
form
crystalline
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Mn: ≤0.0001%
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Célzott szervek
thymus gland
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?