Merck
278084
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalhydrazide
98%
Szinonimák:
2,3-Dihydro-5-nitro-1,4-phthalazinedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-4-2-1-3-5(11(14)15)6(4)8(13)10-9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVOBBFQJMOGQOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Nitrophthalhydrazide has been used in the preparation of 3-aminophthalhydrazidate, required for the synthesis of monoacylhydrazidate-coordinated Mn2+ and Pb2+ compounds.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Juan Jin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(20), 6137-6147 (2012-04-13)
By the simple hydrothermal self-assembly, four new monoacylhydrazidate-coordinated compounds [Mn(APTH)(2)(H(2)O)] 1, [Pb(APTH)(2)]·0.25H(2)O 2, [Pb(2)(EPDH)(4)(H(2)O)] 3 and [Pb(MPDH)(2)] 4 (APTH = 3-aminophthalhydrazidate, EPDH = 5-ethylpyridine-2,3-dicarboxylhydrazidate, MPDH = 6-methylpyrinde-2,3-dicarboxylhydrazidate) were obtained. It is noteworthy that APTH was derived from the in situ
Bin Li et al.
Analytical chemistry, 91(13), 8221-8228 (2019-06-01)
In many aspects of the matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging (MALDI MSI) technique, the discovery of new MALDI matrixes has been a major task for the improvement of ionization efficiency, signal intensity, and molecular coverage. In this work, five