Fontos dokumentumok
1.06246
Supelco
1-Naphtholphthalein
pH indicator
Szinonimák:
1-Naphtholphthalein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H18O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
209-875-5
NACRES:
NA.21
product name
1-Naphtholphthalein, indicator
Minőségi szint
form
solid
veszteség
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
mp
253-255 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 7.1 - pH 8.3pinkbrownish - blue
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 7.1; calc. on anhydrous substance): 100 - 180
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; buffer pH 8.3; calc. on anhydrous substance): 360 - 520
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3