Merck
70480
Supelco
α-Naphtholbenzein
indicator (pH 8.2-10.0)
Szinonimák:
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.43
Beilstein:
2628063
EC-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
indicator (pH 8.2-10.0)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Általános leírás
α-Naphtholbenzein is a dye generally used during acid-base titration method.
Alkalmazás
α-Naphtholbenzein has been used as indicator during sequential injection analysis technique done for acid-base titrations.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)